Få mere at vide
Fisherbrand™ Rørrullestativ
Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Rørrullestativ, lille
Rørrullestativ, stort
Rørstørrelse:
10 ml, 15 ml
3,5 til 7 ml
Beskrivelse
Udvid kapaciteten i din arbejdsgang. hver Fisherbrand Tube Roller Rack kan rumme 10 rør, hvilket fordobler eller tredobler kapaciteten af dit rørrulleudstyr.
- Sparer procestid - Stor batchbehandling reducerer antallet af rullecyklusser, der kræves til laboratorieprocedurer
- Sparer penge - Håndterer mere uden at skulle investere i flere maskiner for at behandle den samme mængde rør
- Sparer værdifuld plads - Ekstra kapacitet er især nyttig med begrænset inkubatorkapacitet
- Præcis og effektiv rørrulning
- Rørholderens akse er parallel med rulleaksen for ren vandret rotation til kontrolleret prøvemanipulation.
- Giver en blidere blanding -- Tube Roller Rack bremser den effektive RPM af røret giver en langsommere blanding (Ny RPM Beregning = [Hastighedsværdi] * 0,26)
- Bevarer prøveintegritet -- kontrolleret, lavere hastighed afbøder celleskader og reducerer prøvefejl såsom hæmolyse
- Organiser prøver før og efter blanding
- Bruges som opbevaringsrørstativ til opretstående opbevaring eller nedsænkes i et isbad
- Polypropylenkonstruktionen er slidstærk og tilbyder pålidelig sterilisering gennem autoklavering
- Silikoneringe til jævn rotation og blid kontakt med rullen
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 10 rør |
| Rørstørrelse | 3,5 til 7 ml |
| Produkttype | Rørrullestativ, lille |
| Materiale | Polypropylen, Silikone |
| Vægt (engelsk) | 0.6 lb. |
| Vægt (metrisk) | 0.27 kg |
| Farve | Blå |
| Til brug med (applikation) | Holder transport, konisk bund, blodopsamling og dyrkningsrør (3,5 til 7 ml) op til 10 til 17 mm |
| Inkluderer | Pakke med 3 stativer |