Få mere at vide
Fisherbrand™ Rørrullestativ
Artikelnummer. 17981472 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
Rørrullestativ, lille
Rørrullestativ, stort
Rørstørrelse:
10 ml, 15 ml
3,5 til 7 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Rørstørrelse
17981472 Rørrullestativ, lille 3,5 til 7 ml
17971472 Rørrullestativ, stort 10 ml, 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17981472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00 DKK
    327.76 DKK / Pakke med 3
    Spare 107.24 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Effektiv og praktisk løsning til rørrulle-arbejdsgange.
Udvid kapaciteten i din arbejdsgang. Hver Fisherbrand Tube Roller Rack rummer 10 rør, hvilket fordobler eller tredobler kapaciteten af dit rørrulleudstyr.
  • Sparer procestid - Stor batchbehandling reducerer antallet af rullecyklusser, der kræves til laboratorieprocedurer
  • Sparer penge - Håndterer mere uden at skulle investere i flere maskiner for at behandle det samme antal rør
  • Sparer værdifuld plads – Ekstra kapacitet, især nyttigt ved begrænset inkubatorkapacitet
  • Præcis og effektiv rørvalsning
  • Rørholderens akse er parallel med rulleaksen for ren horisontal rotation til kontrolleret prøvebehandling.
  • Giver en blidere blanding – Tube Roller Rack sænker rørets effektivitet RPM og giver en langsommere blanding (Ny RPM beregning = [Hastighedsværdi] x 0,26)
  • Bevarer prøveintegritet – Kontrolleret, lavere hastighed mindsker celleskader og reducerer prøvefejl som hæmolyse
  • Organiser prøver før og efter mixning
  • Brug som opbevaringsrørsstativ til opretstående opbevaring eller nedsænkning i et isbad
  • Polypropylenkonstruktion er slidbestandig og tilbyder pålidelig sterilisering gennem autoklavering
  • Silikonering for glat rotation og blid kontakt med rullen
Tekniske data
Holder 10 rør
Rørstørrelse 3,5 til 7 ml
Produkttype Rørrullestativ, lille
Materiale Polypropylen, Silikone
Vægt (engelsk) 0.6 lb.
Vægt (metrisk) 0.27 kg
Farve Blå
Til brug med (applikation) Holder transport, konisk bund, blodopsamling og dyrkningsrør (3,5 til 7 ml) op til 10 til 17 mm
Inkluderer Pakke med 3 stativer