Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tube Revolver Rotator
Artikelnummer. p-6091908 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Stiktype:
Amerikansk stik
Ledningssæt med diverse stik
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype unitSize
15228854 Amerikansk stik Hver
15238854 Ledningssæt med diverse stik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15228854 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88881001
Øg dit laboratoriums effektivitet med vores rørrotator med variabel hastighed med et lille fodaftryk, fleksibelt design og enkelt display, der hjælper med at øge fleksibiliteten og effektiviteten.
Øg dit laboratoriums effektivitet med den variable hastighed Thermo Scientific™ Rørrevolver/rotator. Et lille fodaftryk, fleksibelt design og enkelt display hjælper med at øge fleksibiliteten og effektiviteten.
  • Interchangeable rotisseries accommodate different tube sizes for maximum flexiblity. Each paddle can be adjusted from 0-90 degrees.
  • Achieve more effective mixing with oscillating mode. Oscillation will occur at every 40 degrees in the rotation cycle.
  • Small footprint
  • Plug-and-play simplicity
  • Maintenance-free motor, quiet operation
garanti
To års garanti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 10 to 40 rpm
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz
Spænding 100/240 V
Temperaturområde (metrisk) 4°C to 60°C
Watt 6 W
Holder Combination of 4 paddles of:
7 x 10 to 15 mL tubes
7 x 5 to 7 mL tubes
15 x 1.5 to 2 mL tubes
21 x 0.5 to 0.8 mL tubes
One paddle of 6 x 50 mL tubes
Produkttype Rotator
Certificeringer/compliance cCSAus, CE
Stiktype Amerikansk stik
Frekvens 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 6 x 8.9 x 7.7 in. (154 x 225 x 195 mm)
Højde (engelsk) 7.7 in.
Højde (metrisk) 195 mm
Længde (engelsk) 6 in.
Længde (engelsk) platform 6 in.
Længde (metrisk) 154 mm
Længde (metrisk) platform 154 mm
Bredde (engelsk) 8.9 in.
Bredde (metrisk) 225 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 2.65 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 1.2 kg
Model- Tube Revolver, Rotator
Inkluderer Two 10/15mL paddles (88881005)
Two 5mL/7mL paddles (88881006)
Two 1.5mL/2mL paddles (88881007)
One 50mL paddle (88881009)
Paddles can also be purchased as accessories in quantities listed above
Garanti og servicetilbud 2 Years
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.