Beskrivelse
Øg dit laboratoriums effektivitet med den variable hastighed Thermo Scientific™ Rørrevolver/rotator. Et lille fodaftryk, fleksibelt design og enkelt display hjælper med at øge fleksibiliteten og effektiviteten.
- Udskiftelige rotisserier kan rumme forskellige rørstørrelser for maksimal fleksibilitet. Hver pagaj kan justeres fra 0-90 grader.
- Opnå mere effektiv blanding med oscillerende tilstand. Oscillation vil forekomme for hver 40 grader i rotationscyklussen.
- Lille fodaftryk
- Plug-and-play enkelhed
- Vedligeholdelsesfri motor, støjsvag drift
garanti
To års garanti.
Tekniske data
Tekniske data
| Roterende vinkel | 0 to 90° |
| Hastighedsområde | 10 til 40 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 60 °C |
| Watt | 6 W |
| Holder | Kombination af 4 pagajer af: 7 x 10 til 15 mL rør 7 x 5 til 7 mL rør 15 x 1,5 til 2 mL rør 21 x 0,5 til 0,8 mL rør En skovl med 6 x 50 mL rør |
| Produkttype | Rotator |
| Certificeringer/compliance | cCSAus, CE |
| Stiktype | Ledningssæt med diverse stik |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.