Få mere at vide
Fisherbrand™ Rørstativ til rystekuvøse
Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
1,5 til 2 ml rør
15 ml rør
15 ml, 50 ml rør
50 ml rør
500 ml rør
Rør
Tilt vinkel:
Vandret
Vertikal
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Tilt vinkel | Vandret |
| Holder | 1,5 til 2 ml rør |
| Rørkapacitet | 1.5/2 mL |
| Produkttype | Rørstativ |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (udstyr) | 16313226 |
| Antal stillinger | 12 |
| Emballagemængde | 1 stk. |