Tekniske data
| Tilt vinkel | Vertikal |
| Holder | 15 ml, 50 ml rør |
| Rørkapacitet | 15 mL, 50 mL |
| Produkttype | Rørstativ |
| Materiale | Plast |
| Til brug med (udstyr) | 16313226 |
| Antal stillinger | 32, 20 |
| Emballagemængde | 1 stk. |