Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rørstativ
Artikelnummer. 10794337
Holder:
12 x 50 ml rør
16 x 30 ml rør
25 x 15 ml rør
64 x 1,5 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10794337
Brand: Cole-Parmer™ 7952099
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rørstativ til mikrorør.
  • Hold din ryste inkubator kørende korrekt med dette tilbehør til Cole-Parmer™ SH-200 serie rystemaskiner og SI-200 serie ryste kuvøser.
  • Indeholder 1,5 mL, 15 mL og 50 mL prøverør.
  • Rørstativer holdes til den kredsende platform af et patentanmeldt Magnalock-system, der tillader hurtig til- og frakobling uden værktøj.
  • Vinklen på rørene kan justeres op til 30 °C.
Tekniske data
Holder 16 x 30 ml rør
Rørkapacitet 30 mL
Produkttype Rørstativ
Til brug med (udstyr) S1500/4
Antal stillinger 16
Emballagemængde 1 stk.