Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rørstativ
Artikelnummer. 10784337
Skift visning
Holder:
12 x 50 ml rør
16 x 30 ml rør
25 x 15 ml rør
64 x 1,5 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
10784337 12 x 50 ml rør Hver
10774337 64 x 1,5 ml rør Hver
10470295 25 x 15 ml rør Hver
10794337 16 x 30 ml rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10784337 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 7952098
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rørstativ til mikrorør.
  • Hold din ryste inkubator kørende korrekt med dette tilbehør til Cole-Parmer™ SH-200 serie rystemaskiner og SI-200 serie ryste kuvøser.
  • Indeholder 1,5 mL, 15 mL og 50 mL prøverør.
  • Rørstativer holdes til den kredsende platform af et patentanmeldt Magnalock-system, der tillader hurtig til- og frakobling uden værktøj.
  • Vinklen på rørene kan justeres op til 30 °C.
Tekniske data
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 300 W
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 °C til 60 °C
Holder 12 x 50 ml rør
Rørkapacitet 50 mL
Produkttype Rørstativ
Frekvens 50 Hz
Dybde (engelsk) 18,7 tommer
Dybde (metrisk) 474 mm
Højde (engelsk) 20,6 tommer
Højde (metrisk) 522 mm
Vægt (engelsk) 66.1 lb.
Vægt (metrisk) 30 kg
Til brug med (udstyr) Stuart™ Orbital Shaking Incubator
Antal stillinger 12
Emballagemængde 1 stk.