Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rørstativ
Artikelnummer. 10774337
Skift visning
Holder:
12 x 50 ml rør
16 x 30 ml rør
25 x 15 ml rør
64 x 1,5 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
10774337 64 x 1,5 ml rør Hver
10470295 25 x 15 ml rør Hver
10794337 16 x 30 ml rør Hver
10784337 12 x 50 ml rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10774337 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 7952096
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rørstativ til mikrorør.
  • Hold din ryste inkubator kørende korrekt med dette tilbehør til Cole-Parmer™ SH-200 serie rystemaskiner og SI-200 serie ryste kuvøser.
  • Indeholder 1,5 mL, 15 mL og 50 mL prøverør.
  • Rørstativer holdes til den kredsende platform af et patentanmeldt Magnalock-system, der tillader hurtig til- og frakobling uden værktøj.
  • Vinklen på rørene kan justeres op til 30 °C.
Tekniske data
Holder 64 x 1,5 ml rør
Rørkapacitet 1.5 mL
Produkttype Rørstativ
Til brug med (udstyr) S1500/1
Antal stillinger 64
Emballagemængde 1 stk.