Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rørstativ
Holder:
12 x 50 ml rør
16 x 30 ml rør
25 x 15 ml rør
64 x 1,5 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hold din ryste inkubator kørende korrekt med dette tilbehør til Cole-Parmer™ SH-200 serie rystemaskiner og SI-200 serie ryste kuvøser.
- Indeholder 1,5 mL, 15 mL og 50 mL prøverør.
- Rørstativer holdes til den kredsende platform af et patentanmeldt Magnalock-system, der tillader hurtig til- og frakobling uden værktøj.
- Vinklen på rørene kan justeres op til 30 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 300 W |
| Spænding | 230 V |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +5 °C til 60 °C |
| Holder | 25 x 15 ml rør |
| Rørkapacitet | 15 mL |
| Produkttype | Rørstativ |
| Frekvens | 50 Hz |
| Dybde (engelsk) | 18,7 tommer |
| Dybde (metrisk) | 474 mm |
| Højde (engelsk) | 20,6 tommer |
| Vis mere |