Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør PET Tyndvægget
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Surespin 632 Rotor SKU 75003032
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Rør PET Tyndvægget
- Rør PET Tyndvægget
- 36 ml
- 50/Pk.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rør |
| Til brug med (udstyr) | Surespin 632 Rotor SKU 75003032 |
| Volumen | 36 mL |
| nr. pr. pakke | 50/Pk. |