Beskrivelse
1 mL Polycarbonate thick wall box of 100
- Tube pc
- 1 mL
- 100/Pk.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rør |
| Til brug med (udstyr) | S150-AT Rotor SKU #45582 S140-AT SKU #45978, A120-AT2 Rotor SKU #45583, S55-S Rotor SKU #45594 |
| Volumen | 1 mL |
| Maks. RCF | 1,048,684 x g |
| Maks. Hastighed | 150,000 rpm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Længde (metrisk) | 34 mm |
| nr. pr. pakke | 100/Pk. |