Få mere at vide
Buerkle™ Rørdyser med hættemøtrik
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk):
13 mm dyse
16 mm dyse
20 mm dyse
25 mm dyse
Bredde (metrisk):
9 mm
10 mm
13 mm
20 mm
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen
- Forsegling af EPDM
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer |
| Diameter (metrisk) | 13 mm dyse |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballagemængde | 20/Skala |
| Trådstørrelse | 1/2 tomme. |
| Bredde (metrisk) | 9 mm |
| Inkluderer | Hættemøtrik |
| Materiale (forsegling) | EPDM |
| Produkttype | Rørmundstykke |