Få mere at vide
Buerkle™ Rørdyser med hættemøtrik
Artikelnummer. 10696751 Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk):
13 mm dyse
16 mm dyse
20 mm dyse
25 mm dyse
Bredde (metrisk):
9 mm
10 mm
13 mm
20 mm
Artikelnummer. 10696751
Brand: Buerkle™ 85460012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En slangemundstykke med hættemøtrik og indvendigt gevind.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Forsegling af EPDM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer
Diameter (metrisk) 13 mm dyse
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Emballagemængde 20/Skala
Trådstørrelse 1/2 tomme.
Bredde (metrisk) 9 mm
Inkluderer Hættemøtrik
Materiale (forsegling) EPDM
Produkttype Rørmundstykke