Få mere at vide
IKA™ Rørmølle 100 kontrol
Artikelnummer. 15483175 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Spænding:
220/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15483175 220/240 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15483175 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020007144
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Tube Mill 100-kontrollen er en batchmølle med engangsslibekamre. Eliminerer muligheden for krydskontaminering og rengøringsindsatsen.
Tube Mill 100-kontrollen rummer større slibekamre med et maksimalt volumen på 100 ml (MT 100). Slibekammeret og dækslet er lavet af et gennemsigtigt materiale, så slibeprøver kan observeres til enhver tid. Møllen kan bruges til hårde (Mohs hårdhed op til 5), tørre og sprøde materialer. Den er især velegnet til at male frø, såsom majs og hvede. Møllen starter først, når emhætten er lukket, hvilket gør den sikker at bruge.
  • Kan bruges til hårde, tørre og sprøde materialer
  • Specielt velegnet til formaling af frø som majs og hvede
  • Designet med beskyttende, klar hætte, som skal være lukket for at møllen kan fungere
  • Klart og flersproget OLED-display (inkl. fejlkodedisplay)
  • Intervaldrift valgfri
  • Trinløs hastighed
  • Forskellige driftsformer
  • Justerbar sikkerhedshastighed og tid
  • Programmerbare og opbevarede testbetingelser
  • Reproducerbare testresultater
  • Tryk på tastaturet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Dimensioner (L x B x H) 180 x 212 x 300 mm
Display Type OLED
Elektriske krav 220/240, 100/120, 100 V, 50, 60 Hz, 100 W
Slibetid 5 sek. til 3 min.
Hårdhed 5 Mohs
Inkluderer ISB-interface, berøringstastatur, 3 slibekamre (1 x MT 40, 1 x MT 100 og 1 x MMT 40)
Hastighed 5000 til 25.000 rpm
Spænding 220/240 V
Watt 100 W
Vægt (metrisk) 2.8 kg
Frekvens 50/60 Hz