Få mere at vide
Fisherbrand™ Rørholdere
Artikelnummer. 15380372 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Type:
Blå rørholder
Hvid rørholder
Sort rørholder
Til brug med (udstyr):
Polystyrenrør, 1,5 ml
Tyndvægget PCR-rør, 0,3 ml
Tyndvægget PCR-rør, 0,5 ml
Model-:
440
445
449
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) Model- unitSize
15380372 Hvid rørholder Polystyrenrør, 1,5 ml 440 Hver
15300382 Blå rørholder Tyndvægget PCR-rør, 0,3 ml 445 Hver
15226988 Sort rørholder Tyndvægget PCR-rør, 0,5 ml 449 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15380372
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 DKK
    1316.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 318.72 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder flere rør til samtidig behandling af prøver med indirekte sonikering. Fisherbrand™ Rørholdere fås til en række rørtyper og kapaciteter.
  • Hvid holder rummer 8 1,5 ml polystyrenrør
  • Blå holder rummer 18 0,3 ml tyndvæggede PCR-rør
  • Sort holder rummer 12 0,5 ml tyndvæggede PCR-rør
Tekniske data
Type Hvid rørholder
Til brug med (udstyr) Polystyrenrør, 1,5 ml
Model- 440