Få mere at vide
Labconco™ Rørholdere til Fast-Freeze™ og Lyph-Lock™ Kolber
Artikelnummer. p-7078577 Shop alle Labconco Corporation produkter
Mængde:
17mm x 120mm rør
30mm x 115mm rør
Artikelnummer. 15629900
Brand: Labconco™ 7379400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder rør i opretstående stilling til frysetørring.
Slangeholder, 17mm x 120mm
  • Holder op til 9 hver (15 ml) 17 mm x 120 mm rør
  • Passer i 900 ml eller større kolbe
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Holder rør i opretstående position (rør og glasvarer medfølger ikke)
Tekniske data
Antal hylder 0
Materiale Rustfrit stål
Mængde 17mm x 120mm rør
Til brug med (udstyr) 900 ml eller større Fast-Freeze™ Kolber
Inkluderer Rørholder i rustfrit stål
Diameter (engelsk) 3,25 tommer.
Højde (engelsk) 6,7 tommer
Vægt (engelsk) 0.5 lb.