Få mere at vide
Labconco™ Rørholdere til Fast-Freeze™ og Lyph-Lock™ Kolber
Artikelnummer. 15807456 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Mængde:
17mm x 120mm rør
30mm x 115mm rør
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15807456 30mm x 115mm rør
15629900 17mm x 120mm rør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15807456 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7379500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2565.00 DKK
    2083.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 481.73 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Holder rør i opretstående stilling til frysetørring.
Rørholder, 17mm x 120mm
  • Rummer op til 9 rør hver (15 ml) 17 mm x 120 mm rør
  • Passer i kolben på 900 ml eller større
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Holder rør oprejst (rør og glas ikke inkluderet)
Tekniske data
Antal hylder 0
Materiale Rustfrit stål
Mængde 30mm x 115mm rør
Til brug med (udstyr) 900 ml eller større Fast-Freeze™ Kolber
Inkluderer Rørholder i rustfrit stål
Diameter (engelsk) 3,25 tommer.
Højde (engelsk) 6,7 tommer
Vægt (engelsk) 0.5 lb.