Få mere at vide
Ohaus™ Slangeholdersæt med holder
Artikelnummer. 15792609 Shop alle Ohaus produkter
Materiale:
Skum
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15792609
Brand: Ohaus™ 30400197
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Rørholdersæt med holder til ubesværet blanding af mikrorør og mikroplader.
  • Øg gennemløbet ved at blande flere prøver på én gang
  • Bland ubesværet op til 52 mikrorør eller otte mikroplader
  • Vælg den passende holder til prøvestørrelsen, eller vælg den flade indsats og klip den ud, så den passer til brugerdefinerede specifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Slangeholdersæt
Materiale Skum
Oversigt Slangeholdersæt med holder