Få mere at vide
Eppendorf™ MixMate Rørholder
Artikelnummer. p-8006992 Shop alle Eppendorf produkter
Rørkapacitet:
0,2 ml
0,5 ml
2 ml
Antal stillinger:
24
96
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10130623
Brand: Eppendorf™ 5353040113
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med MixMate Vortex mixer
  • Rørholdere til Eppendor MixMate™
  • 3-i-1 mixeren til plader, rør og vortexblanding
  • Højhastighedsinstrument garanterer fuldstændig blanding af dine prøver på få sekunder
  • Enestående 2D Mix-Control giver optimeret blanding med anti-spild teknologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørkapacitet 0,2 ml
Produkttype Rørholder
Til brug med (udstyr) 96 x 0,2mL PCR-rør, pcr-strimler/96-brønds pcr-plader halvskørte/uden skørte, MixMate vortex mixer
Antal stillinger 96