Få mere at vide
Eppendorf™ MixMate Rørholder
Artikelnummer. 10282963 Shop alle Eppendorf produkter
Rørkapacitet:
0,2 ml
0,5 ml
2 ml
Antal stillinger:
24
96
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10282963
Brand: Eppendorf™ 5353040130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med MixMate Vortex mixer
  • Rørholdere til Eppendor MixMate™
  • 3-i-1 mixeren til plader, rør og vortexblanding
  • Højhastighedsinstrument garanterer fuldstændig blanding af dine prøver på få sekunder
  • Enestående 2D Mix-Control giver optimeret blanding med anti-spild teknologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørkapacitet 2 ml
Produkttype Rørholder
Til brug med (udstyr) 24 x 1,5 ml/2 ml mikroreagensglas
Antal stillinger 24