Få mere at vide
Eppendorf™ MixMate Rørholder
Shop alle Eppendorf produkter
Rørkapacitet:
0.2 mL
0.5 mL
2 mL
Antal stillinger:
24
96
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rørholdere til Eppendor MixMate™
- 3-i-1 mixeren til plader, rør og vortexblanding
- Højhastighedsinstrument garanterer fuldstændig blanding af dine prøver på få sekunder
- Enestående 2D Mix-Control giver optimeret blanding med anti-spild teknologi
Tekniske data
Tekniske data
| Rørkapacitet | 0.2 mL |
| Produkttype | Rørholder |
| Til brug med (udstyr) | 96 x 0,2mL PCR-rør, pcr-strimler/96-brønds pcr-plader halvskørte/uden skørte, MixMate vortex mixer |
| Antal stillinger | 96 |