Få mere at vide
Nabertherm™ Rørovn med B510 controller
Artikelnummer. 17368079 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
Bredde (metrisk):
434 mm
670 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Bredde (metrisk)
17368079 1300 °C 670 mm
17318079 1200 °C 434 mm
17328079 1300 °C 434 mm
17358079 1200 °C 670 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17368079 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. R252L3AN
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Brug disse kompakte rørovne til en række universelle anvendelser. Nabertherm™ Rørovn med B510 Controllere er udstyret med et standard arbejdsrør af C 530 keramik og to fiberpropper for et uovertruffent forhold mellem pris og ydeevne.
  • Standard enkelt-zonet design
  • Dobbeltskalhus lavet af plader af tekstureret rustfrit stål
  • Udvendig rørdiameter på 50 til 170 mm, opvarmet længde fra 250 til 1000 mm
  • Solid state relæer sørger for lav støjdrift
  • Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
B510 controller
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
  • Fem programmer og fire segmenter
  • Realtidsur og Autorør
  • Almindelig hvid/blå skærm til statusmeddelelser i klar tekst
  • Dataindtastning via jog dial og knapper
  • Skip-knap til segmenteret spring
  • Programindtastning i trin på 1 °C eller 1 min.
  • Konfigurerbar starttid og driftstimetæller
  • Valgfri grænseflade til VCD-software
Spécification
Controller type B510
Opvarmet zone 500 mm
Temperatur (metrisk) 1300 °C
Type Kompakt rørovn
Vise Almindelig, blå/hvid LC-skærm
Materiale Rustfrit stål
Bredde (metrisk) 670 mm
Højde (metrisk) 508 mm
Dybde (metrisk) 340 mm
Diameter (metrisk) procesrør 50 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 34 kg
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.