Få mere at vide
Nabertherm™ Rørovn med B510 controller
Brug disse kompakte rørovne til en række universelle anvendelser. Nabertherm™ Rørovn med B510 Controllere er udstyret med et standard arbejdsrør af C 530 keramik og to fiberpropper for et uovertruffent forhold mellem pris og ydeevne.
Brand: Nabertherm™ R-252L2AN
33704.41 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
View more versions of this product
Description
- Standard enkelt-zonet design
- Dobbeltskalhus lavet af plader af tekstureret rustfrit stål
- Udvendig rørdiameter på 50 til 170 mm, opvarmet længde fra 250 til 1000 mm
- Solid state relæer sørger for lav støjdrift
- Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
B510 controller
- NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
- Fem programmer og fire segmenter
- Realtidsur og Autorør
- Almindelig hvid/blå skærm til statusmeddelelser i klar tekst
- Dataindtastning via jog dial og knapper
- Skip-knap til segmenteret spring
- Programindtastning i trin på 1 °C eller 1 min.
- Konfigurerbar starttid og driftstimetæller
- Valgfri grænseflade til VCD-software
Specifications
B510 | |
1200 °C | |
Almindelig, blå/hvid LC-skærm | |
670 mm | |
340 mm | |
34 kg |
500 mm | |
Kompakt rørovn | |
Rustfrit stål | |
508 mm | |
50 mm |
Promotions
-
Multiple Manufacturers
Equipment End of Year Sale
Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.Promo Code: 24121Expires: 2025-12-20
Days
103Hours
7Minutes
32Seconds
38New Offer Save Up to 50%