Få mere at vide
Nabertherm™ Rørovn med B510 controller
Shop alle Nabertherm produkter
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
Bredde (metrisk):
434 mm
670 mm
Beskrivelse
- Standard enkelt-zonet design
- Dobbeltskalhus lavet af plader af tekstureret rustfrit stål
- Udvendig rørdiameter på 50 til 170 mm, opvarmet længde fra 250 til 1000 mm
- Solid state relæer sørger for lav støjdrift
- Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
B510 controller
- NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
- Fem programmer og fire segmenter
- Realtidsur og Autorør
- Almindelig hvid/blå skærm til statusmeddelelser i klar tekst
- Dataindtastning via jog dial og knapper
- Skip-knap til segmenteret spring
- Programindtastning i trin på 1 °C eller 1 min.
- Konfigurerbar starttid og driftstimetæller
- Valgfri grænseflade til VCD-software
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | B510 |
| Opvarmet zone | 250 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Type | Kompakt rørovn |
| Vise | Almindelig, blå/hvid LC-skærm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Bredde (metrisk) | 434 mm |
| Højde (metrisk) | 508 mm |
| Dybde (metrisk) | 340 mm |
| Diameter (metrisk) procesrør | 50 mm |
| Vis mere |