Få mere at vide
Nabertherm™ Rørovn med B510 controller
Artikelnummer. 17318079 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
Bredde (metrisk):
434 mm
670 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Bredde (metrisk)
17318079 1200 °C 434 mm
17328079 1300 °C 434 mm
17358079 1200 °C 670 mm
17368079 1300 °C 670 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17318079 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. R152L2AN
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse kompakte rørovne til en række universelle anvendelser. Nabertherm™ Rørovn med B510 Controllere er udstyret med et standard arbejdsrør af C 530 keramik og to fiberpropper for et uovertruffent forhold mellem pris og ydeevne.
  • Standard enkelt-zonet design
  • Dobbeltskalhus lavet af plader af tekstureret rustfrit stål
  • Udvendig rørdiameter på 50 til 170 mm, opvarmet længde fra 250 til 1000 mm
  • Solid state relæer sørger for lav støjdrift
  • Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
B510 controller
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
  • Fem programmer og fire segmenter
  • Realtidsur og Autorør
  • Almindelig hvid/blå skærm til statusmeddelelser i klar tekst
  • Dataindtastning via jog dial og knapper
  • Skip-knap til segmenteret spring
  • Programindtastning i trin på 1 °C eller 1 min.
  • Konfigurerbar starttid og driftstimetæller
  • Valgfri grænseflade til VCD-software
Tekniske data
Controller type B510
Opvarmet zone 250 mm
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Type Kompakt rørovn
Vise Almindelig, blå/hvid LC-skærm
Materiale Rustfrit stål
Bredde (metrisk) 434 mm
Højde (metrisk) 508 mm
Dybde (metrisk) 340 mm
Diameter (metrisk) procesrør 50 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 22 kg