Läs mer
Läs mer
Nabertherm™ Tube Furnace with B410 Controller
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
Bredde (metrisk):
434 mm
670 mm
Förpackningsstorlek
Hver
Beskrivning
- Standard single-zoned design
- Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
- Outer tube diameter of 50 to 170mm, heated length from 250 to 1000mm
- Solid state relays provide for low noise operation
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
- Five programs and four segments
- Real time clock, and Auto tube
- Plain White/blue display for status messages in clear text
- Data input via jog dial and buttons
- Skip-button for segmented jump
- Program entry in steps of 1°C or 1 min.
- Configurable start time and operating hour counter
- Optional interface for VCD software
Specifikationer
Specifikationer
| Opvarmet zone | 250 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Type | Compact Tube Furnace |
| Vise | Plain, Blue/White LC Display |
| Inkluderer | Model B410 Controller |
| Materiale | Stainless Steel |
| Bredde (metrisk) | 434 mm |
| Højde (metrisk) | 508 mm |
| Dybde (metrisk) | 340 mm |
| Diameter (metrisk) procesrør | 50 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering