Få mere at vide
BOLA Rørfittings, albue
Artikelnummer. 10796732
Skift visning
Diameter (metrisk):
4 mm
8 mm
12 mm
14 mm
16 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
10796732 14 mm
10545201 4 mm
10568652 8 mm
10155011 12 mm
10706742 16 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10796732 Leverandør BOLA Leverandørnr. D50416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    606.90 DKK
    514.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 91.97 DKK
    15% Slukket
Rørfittings, albue PTFE, møtrik lavet af glasfiberforstærket PTFE
  • Rørformet albueformet rør, lavet af PTFE, to forbindelser med møtrikker lavet af glasfiberforstærket PTFE.
  • Universel kemisk resistens, produktet udsættes kun for PTFE.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Diameter (metrisk) 14 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Fleksibilitet Rigid