Få mere at vide
BOLA Rørendebeslag
Artikelnummer. 10165161
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Sort
Violet
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,6 mm
1,61 mm
3,2 mm
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Diameter (metrisk) Udvendig
10165161 Hvid 3,2 mm
10593822 Hvid 1,61 mm
10506132 Hvid 1,6 mm
10308951 Sort 3,2 mm
10174491 Rød 1,6 mm
10083461 Rød 3,2 mm
10093461 Orange 3,2 mm
10787692 Gul 1,6 mm
10369041 Gul 3,2 mm
10698831 Grøn 1,6 mm
10707532 Blå 1,6 mm
10319191 Violet 1,6 mm
10175451 Violet 3,2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 10165161 Supplier BOLA Supplier No. F 70212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.95 DKK
    93.25 DKK / Pakke med 10
    Spare 38.70 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Rørendefittings med skiver
  • Rørendebeslag.
  • Med hantråd UNF ¼ i. 28 G skiver lavet af PA er inkluderet ved leveringen.
  • Pakkeenhed: 10 stykker, forskellige bestillingsmængder rundes op til faktor 10.
Specifications
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 3,2 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm