Få mere at vide
Ismatec™ Tube Connector, Straight, Steel 18/8
Artikelnummer. 11996036
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
Til slanger med ID 0,58 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
11996036 Til slanger med ID 0,58 mm Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11996036 Leverandør Ismatec™ Leverandørnr. ISM581
Standard tube connector for pump tubing.
  • Standard connector, straight
  • Suitable for use with pump tubing
  • Steel (18/8) construction
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig Til slanger med ID 0,58 mm
Diameter (metrisk) Udvendig For tubing with I.D. 0.90 mm
Samlet længde (metrisk) 15 mm
Til brug med Pump tubing
Emballagemængde 6/Pk
Form Straight