Få mere at vide
Ismatec™ Tube Connector, Straight, Steel 18/8
Beskrivelse
- Standard connector, straight
- Suitable for use with pump tubing
- Steel (18/8) construction
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | Til slanger med ID 0,58 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | For tubing with I.D. 0.90 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 15 mm |
| Til brug med | Pump tubing |
| Emballagemængde | 6/Pk |
| Form | Straight |