Få mere at vide
Gosselin™ Rørlukninger
Artikelnummer. p-8002308
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Neutral
Rød
Produkttype:
Lige stik
Ribbet lukkeprop
Vinget kasket
Til brug med (udstyr):
10 mm rør
11 mm rør
13 mm rør
13,5 mm rør
13,5 mm rør
18,5 mm rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 12000
Pakke med 1500
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 3000
Pakke med 4000
Mængde:
1000/pose
1500 pose
1500 taske
2000 taske
2500 pose
3000 pose
4000 pose
Artikelnummer. 11592762
Brand: Gosselin™ BA11023
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til forskellige anvendelser af rør og applikationer. Gosselin™ Rørlukninger tilbydes i lige, vingede, skørtede eller skruelågstile og er fremstillet af PE-plast.
  • Alle lukninger er lodret ribbet for lettere greb
  • Beskyttet med en ydre pose af polyethylen for at forhindre partikelforurening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137
Produkttype Ribbet lukkeprop
Materiale LDPE
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) 11 mm rør