Få mere at vide
Gosselin™ Rørlukninger
Artikelnummer. 12113791
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Neutral
Rød
Produkttype:
Lige stik
Ribbet lukkeprop
Winged Cap
Til brug med (udstyr):
10 mm rør
11 mm rør
13 mm rør
13,5 mm rør
13,5 mm rør
18,5 mm rør
Mængde:
1000/pose
1500 Bag
1500 pose
2000 taske
2500 pose
3000 pose
4000 pose
missing translation for 'unitSize':
Pakke med 1000
Pakke med 12000
Pakke med 1500
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 3000
Pakke med 4000
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Farve Produkttype Til brug med (udstyr) Mængde missing translation for 'unitSize'
12113791 Blå Ribbet lukkeprop 13,5 mm rør 1500 pose Pakke med 1500
11592762 Hvid Ribbet lukkeprop 11 mm rør - Pakke med 2500
11758593 Hvid Ribbet lukkeprop 13,5 mm rør 1500 pose Pakke med 1500
11748603 Gul Ribbet lukkeprop 11 mm rør 2500 pose Pakke med 2500
11778613 Rød Lige stik 18,5 mm rør 1000/pose Pakke med 1000
11748593 Hvid Ribbet lukkeprop 10 mm rør - Pakke med 3000
11798613 Grøn Ribbet lukkeprop 10 mm rør 3000 pose Pakke med 3000
11768613 Rød Lige stik 13,5 mm rør 2000 taske Pakke med 2000
11723313 Neutral Winged Cap 13,5 mm rør 1500 Bag Pakke med 1500
11708623 Grøn Ribbet lukkeprop 11 mm rør 2500 pose Pakke med 2500
11798603 Rød Ribbet lukkeprop 10 mm rør 3000 pose Pakke med 3000
11728603 Blå Ribbet lukkeprop 10 mm rør 3000 pose Pakke med 3000
11708613 Rød Ribbet lukkeprop 11 mm rør 2500 pose Pakke med 2500
11718613 Rød Ribbet lukkeprop 13,5 mm rør 1500 pose Pakke med 1500
11738603 Gul Ribbet lukkeprop 10 mm rør 3000 pose Pakke med 3000
11758603 Neutral Ribbet lukkeprop 11 mm rør 2500 pose Pakke med 2500
11778593 Hvid Lige stik 11 mm rør 4000 pose Pakke med 4000
11922815 Hvid Lige stik 13,5 mm rør - Pakke med 12000
11502772 Hvid Lige stik 13,5 mm rør - Pakke med 2000
11825853 Blå Ribbet lukkeprop 13 mm rør - Pakke med 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12113791 missing translation for 'mfr' Gosselin™ missing translation for 'supplierNo' BA13501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 DKK
    547.77 DKK / Pakke med 1500
    Spare 287.23 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Velegnet til forskellige anvendelser af rør og applikationer. Gosselin™ Rørlukninger tilbydes i lige, vingede, skørtede eller skruelågstile og er fremstillet af PE-plast.
  • Alle lukninger er lodret ribbet for lettere greb
  • Beskyttet med en ydre pose af polyethylen for at forhindre partikelforurening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttype Ribbet lukkeprop
Materiale LDPE
Farve Blå
Mængde 1500 pose
Til brug med (udstyr) 13,5 mm rør
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.