Learn More
Gosselin™ Rørlukninger
Product Code. 11825853
Click to view available options
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Neutral
Rød
Produkttype:
Lige stik
Ribbet lukkeprop
Vinget kasket
Til brug med (udstyr):
10 mm rør
11 mm rør
13 mm rør
13,5 mm rør
13,5 mm rør
18,5 mm rør
Unit Size:
Pakke med 1000
Pakke med 12000
Pakke med 1500
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 3000
Pakke med 4000
Mængde:
1000/pose
1500 pose
1500 taske
2000 taske
2500 pose
3000 pose
4000 pose
Product Code. 11825853
Brand: Gosselin™ BA11021
Only null left
Add to basket
Add to basket
Velegnet til forskellige anvendelser af rør og applikationer. Gosselin™ Rørlukninger tilbydes i lige, vingede, skørtede eller skruelågstile og er fremstillet af PE-plast.
  • Alle lukninger er lodret ribbet for lettere greb
  • Beskyttet med en ydre pose af polyethylen for at forhindre partikelforurening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Ribbet lukkeprop
Materiale LDPE
Farve Blå
Temperaturområde (metrisk) 80 °C til -100 °C
Til brug med (udstyr) 13 mm rør