Få mere at vide
- Home
- Products
- Rør
- Rørhætter og lukninger
- Gosselin™ Rørlukninger
Gosselin™ Rørlukninger
Artikelnummer. 11758603
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Neutral
Rød
Produkttype:
Lige stik
Ribbet lukkeprop
Vinget kasket
Til brug med (udstyr):
10 mm rør
11 mm rør
13 mm rør
13,5 mm rør
13,5 mm rør
18,5 mm rør
Mængde:
1000/pose
1500 pose
1500 taske
2000 taske
2500 pose
3000 pose
4000 pose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 12000
Pakke med 1500
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 3000
Pakke med 4000
20 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farve | Produkttype | Til brug med (udstyr) | Mængde | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11758603 | Neutral | Ribbet lukkeprop | 11 mm rør | 2500 pose | Pakke med 2500 |
| 11592762 | Hvid | Ribbet lukkeprop | 11 mm rør | - | Pakke med 2500 |
| 11758593 | Hvid | Ribbet lukkeprop | 13,5 mm rør | 1500 pose | Pakke med 1500 |
| 11748603 | Gul | Ribbet lukkeprop | 11 mm rør | 2500 pose | Pakke med 2500 |
| 11778613 | Rød | Lige stik | 18,5 mm rør | 1000/pose | Pakke med 1000 |
| 11748593 | Hvid | Ribbet lukkeprop | 10 mm rør | - | Pakke med 3000 |
| 11798613 | Grøn | Ribbet lukkeprop | 10 mm rør | 3000 pose | Pakke med 3000 |
| 11768613 | Rød | Lige stik | 13,5 mm rør | 2000 taske | Pakke med 2000 |
| 11723313 | Neutral | Vinget kasket | 13,5 mm rør | 1500 taske | Pakke med 1500 |
| 11708623 | Grøn | Ribbet lukkeprop | 11 mm rør | 2500 pose | Pakke med 2500 |
| 11798603 | Rød | Ribbet lukkeprop | 10 mm rør | 3000 pose | Pakke med 3000 |
| 11728603 | Blå | Ribbet lukkeprop | 10 mm rør | 3000 pose | Pakke med 3000 |
| 11708613 | Rød | Ribbet lukkeprop | 11 mm rør | 2500 pose | Pakke med 2500 |
| 11718613 | Rød | Ribbet lukkeprop | 13,5 mm rør | 1500 pose | Pakke med 1500 |
| 11738603 | Gul | Ribbet lukkeprop | 10 mm rør | 3000 pose | Pakke med 3000 |
| 11778593 | Hvid | Lige stik | 11 mm rør | 4000 pose | Pakke med 4000 |
| 11922815 | Hvid | Lige stik | 13,5 mm rør | - | Pakke med 12000 |
| 11502772 | Hvid | Lige stik | 13,5 mm rør | - | Pakke med 2000 |
| 12113791 | Blå | Ribbet lukkeprop | 13,5 mm rør | 1500 pose | Pakke med 1500 |
| 11825853 | Blå | Ribbet lukkeprop | 13 mm rør | - | Pakke med 2500 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11758603
Leverandør
Gosselin™
Leverandørnr.
BA11028
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
255.34 DKK valid until 2026-03-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27994" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27994" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Alle lukninger er lodret ribbet for lettere greb
- Beskyttet med en ydre pose af polyethylen for at forhindre partikelforurening
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ribbet lukkeprop |
| Materiale | LDPE |
| Farve | Neutral |
| Mængde | 2500 pose |
| Til brug med (udstyr) | 11 mm rør |