Få mere at vide
Gosselin™ Rørlukninger
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Neutral
Rød
Produkttype:
Lige stik
Ribbet lukkeprop
Vinget kasket
Til brug med (udstyr):
10 mm rør
11 mm rør
13 mm rør
13,5 mm rør
13,5 mm rør
18,5 mm rør
Mængde:
1000/pose
1500 pose
1500 taske
2000 taske
2500 pose
3000 pose
4000 pose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 12000
Pakke med 1500
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 3000
Pakke med 4000
Beskrivelse
- Alle lukninger er lodret ribbet for lettere greb
- Beskyttet med en ydre pose af polyethylen for at forhindre partikelforurening
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ribbet lukkeprop |
| Materiale | LDPE |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1500 pose |
| Til brug med (udstyr) | 13,5 mm rør |