Få mere at vide
Gosselin™ Rørlukninger
Artikelnummer. 11502772
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Neutral
Rød
Produkttype:
Lige stik
Ribbet lukkeprop
Winged Cap
Til brug med (udstyr):
10 mm rør
11 mm rør
13 mm rør
13,5 mm rør
13,5 mm rør
18,5 mm rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 12000
Pakke med 1500
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 3000
Pakke med 4000
Mængde:
1000/pose
1500 Bag
1500 pose
2000 taske
2500 pose
3000 pose
4000 pose
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse Mængde
11502772 Hvid Lige stik 13,5 mm rør Pakke med 2000 -
11592762 Hvid Ribbet lukkeprop 11 mm rør Pakke med 2500 -
11758593 Hvid Ribbet lukkeprop 13,5 mm rør Pakke med 1500 1500 pose
11748603 Gul Ribbet lukkeprop 11 mm rør Pakke med 2500 2500 pose
11778613 Rød Lige stik 18,5 mm rør Pakke med 1000 1000/pose
11748593 Hvid Ribbet lukkeprop 10 mm rør Pakke med 3000 -
11798613 Grøn Ribbet lukkeprop 10 mm rør Pakke med 3000 3000 pose
11768613 Rød Lige stik 13,5 mm rør Pakke med 2000 2000 taske
11723313 Neutral Winged Cap 13,5 mm rør Pakke med 1500 1500 Bag
11708623 Grøn Ribbet lukkeprop 11 mm rør Pakke med 2500 2500 pose
11798603 Rød Ribbet lukkeprop 10 mm rør Pakke med 3000 3000 pose
11728603 Blå Ribbet lukkeprop 10 mm rør Pakke med 3000 3000 pose
11708613 Rød Ribbet lukkeprop 11 mm rør Pakke med 2500 2500 pose
11718613 Rød Ribbet lukkeprop 13,5 mm rør Pakke med 1500 1500 pose
11738603 Gul Ribbet lukkeprop 10 mm rør Pakke med 3000 3000 pose
11758603 Neutral Ribbet lukkeprop 11 mm rør Pakke med 2500 2500 pose
11778593 Hvid Lige stik 11 mm rør Pakke med 4000 4000 pose
11922815 Hvid Lige stik 13,5 mm rør Pakke med 12000 -
12113791 Blå Ribbet lukkeprop 13,5 mm rør Pakke med 1500 1500 pose
11825853 Blå Ribbet lukkeprop 13 mm rør Pakke med 2500 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 11502772 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. B13523
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Velegnet til forskellige anvendelser af rør og applikationer. Gosselin™ Rørlukninger tilbydes i lige, vingede, skørtede eller skruelågstile og er fremstillet af PE-plast.
  • Alle lukninger er lodret ribbet for lettere greb
  • Beskyttet med en ydre pose af polyethylen for at forhindre partikelforurening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137
Produkttype Lige stik
Materiale LDPE
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) 13,5 mm rør