Få mere at vide
Buerkle™ Rørrengøringsbørste
Artikelnummer. 10578411 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
300 cm
Diameter (metrisk) børster:
25 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) børster Pakningsstørrelse
10578411 100 cm 25 mm Hver
10108161 40 cm 25 mm Hver
10066231 100 cm 50 mm Hver
15386277 300 cm 50 mm Hver
10630333 60 cm 25 mm Hver
10371132 80 cm 25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10578411 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53040100
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tube Cleaning Brush er ideel til rengøring af zoneprøvetagere.
  • Fremstillet af PVC og rustfrit stål
  • Fås i en række længder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rengøringsbørste
Børstemateriale Polyamide
Børstehår type Half Hard
Farvekodet No
Håndtag Materiale Stainless Steel
Håndtag Type Ergonomic
Tip Type Without Tip
Sterilitet Non-sterile
Diameter (metrisk) børster 25 mm
Til brug med (applikation) Bruges til rengøring
Til brug med (udstyr) Zone Sampler
Længde (metrisk) 100 cm
Materiale PVC, rustfrit stål