Få mere at vide
Buerkle™ Rørrengøringsbørste
Artikelnummer. 10371132 Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
300 cm
Diameter (metrisk) børster:
25 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10371132
Brand: Buerkle™ 53040080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tube Cleaning Brush er ideel til rengøring af zoneprøvetagere.
  • Fremstillet af PVC og rustfrit stål
  • Fås i en række længder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rengøringsbørste
Diameter (metrisk) børster 25 mm
Til brug med (applikation) Bruges til rengøring
Til brug med (udstyr) Zone Sampler
Længde (metrisk) 80 cm
Materiale PVC, rustfrit stål