Beskrivelse
- Fremstillet af PVC og rustfrit stål
- Fås i en række længder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rengøringsbørste |
| Diameter (metrisk) børster | 25 mm |
| Til brug med (applikation) | Bruges til rengøring |
| Til brug med (udstyr) | Zone Sampler |
| Længde (metrisk) | 40 cm |
| Materiale | PVC, rustfrit stål |