Få mere at vide
Buerkle™ Rørrengøringsbørste
Artikelnummer. 10066231 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
300 cm
Diameter (metrisk) børster:
25 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) børster unitSize
10066231 100 cm 50 mm Hver
10108161 40 cm 25 mm Hver
15386277 300 cm 50 mm Hver
10630333 60 cm 25 mm Hver
10371132 80 cm 25 mm Hver
10578411 100 cm 25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10066231 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53045100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tube Cleaning Brush er ideel til rengøring af zoneprøvetagere.
  • Fremstillet af PVC og rustfrit stål
  • Fås i en række længder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rengøringsbørste
Diameter (metrisk) børster 50 mm
Til brug med (applikation) Bruges til rengøring
Til brug med (udstyr) Zone Sampler
Længde (metrisk) 100 cm
Materiale PVC, rustfrit stål