Få mere at vide
CORNING GOSSELIN™ Rørhætte, vingede propper
Artikelnummer. 15597709
Skift visning
Mængde:
3000/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3000
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15597709 3000/pakke Pakke med 3000
1 options
Artikelnummer. 15597709 Leverandør CORNING GOSSELIN™ Leverandørnr. BA10038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00 DKK
    391.99 DKK / Pakke med 3000
    Spare 200.01 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CORNING GOSSELIN™ Tube Cap, Winged Plugs er produceret via sprøjtestøbning ved hjælp af virgin plast, der overholder gældende miljøstandarder og er lodret ribbet for lettere greb.
  • Alle lukninger og rør er produceret med højteknologisk udstyr ved hjælp af sprøjtestøbningsteknologi.
  • Den anvendte rå plast er jomfruelig og overholder de gældende miljøstandarder.
  • Hvert produktionsparti er underlagt inspektion gennem hele produktionsprocessen i henhold til standardreferencerne, som er forstærket af Gosselins ’egne specifikationer.
  • Alle lukninger er lodret ribbet for lettere greb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ribbet lukkeprop
Materiale LDPE
Farve Neutral
nr. pr. pakke 3000/Pk.
nr. pr. sag 15,000/Cs.
Mængde 3000/pakke
Til brug med (udstyr) Rørkode: TL75/TC12