Få mere at vide
Micronova™ Rørbørster
Artikelnummer. p-200109619 Shop alle Micronova produkter
Diameter (metrisk) børster:
0,63 cm
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
Artikelnummer. 17175274
Brand: Micronova™ BRPL118
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rørbørster er lavet af hvid polypropylen og er udstyret med et børstehoved af mikrofilamentfiber. De er velegnede til rengøring omkring albuebeslag og på trange steder.
  • Produkttype: Rørbørste
  • Materiale: Polypropylen
  • Farve: Hvid
  • Håndtag Type: Rund
  • Hovedtype: Mikrofilamentfiber
  • Tip Type: Flad
  • Længde: 46 cm (18 tommer)
  • Sterilitet: Ikke-steril
  • Autoklaverbar: Ja
  • Til brug med (anvendelse): Rengøring
Tekniske data
Produkttype Rørbørste
Børstemateriale Polypropylen
Børstehår type Middel stivhed
Farvekodet Nej
Håndtag Materiale Polypropylen
Håndtag Type Rund
Tip Type Flad
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility
Farve Hvid
Diameter (engelsk) Børstehår 1 tomme
Diameter (metrisk) børster 2,54 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Rengøring
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 46 cm
Materiale Polypropylen
Emballage Individuelt pakket
Mængde 1 stk.
Vægt (engelsk) 1 oz.
Vægt (metrisk) 28.35 g