Få mere at vide
Micronova™ Rørbørster
Artikelnummer. 17175274 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) børster:
0,63 cm
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) børster
17175274 2,54 cm
17185274 1,27 cm
17195274 0,63 cm
17105284 1,9 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17175274 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BRPL118
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rørbørster er lavet af hvid polypropylen og er udstyret med et børstehoved af mikrofilamentfiber. De er velegnede til rengøring omkring albuebeslag og på trange steder.
  • Produkttype: Rørbørste
  • Materiale: Polypropylen
  • Farve: Hvid
  • Håndtag Type: Rund
  • Hovedtype: Mikrofilamentfiber
  • Tip Type: Flad
  • Længde: 46 cm (18 tommer)
  • Sterilitet: Ikke-steril
  • Autoklaverbar: Ja
  • Til brug med (anvendelse): Rengøring
Tekniske data
Produkttype Rørbørste
Børstemateriale Polypropylen
Børstehår type Middel stivhed
Farvekodet Nej
Håndtag Materiale Polypropylen
Håndtag Type Rund
Tip Type Flad
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility
Farve Hvid
Diameter (engelsk) Børstehår 1 tomme
Diameter (metrisk) børster 2,54 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Rengøring
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 46 cm
Materiale Polypropylen
Emballage Individuelt pakket
Mængde 1 stk.
Vægt (engelsk) 1 oz.
Vægt (metrisk) 28.35 g