Få mere at vide
Micronova™ Rørbørster
Artikelnummer. 17105284 Shop alle Micronova produkter
Diameter (metrisk) børster:
0,63 cm
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
Artikelnummer. 17105284
Brand: Micronova™ BRPL3418
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rørbørster er lavet af hvid polypropylen og er udstyret med et børstehoved af mikrofilamentfiber. De er velegnede til rengøring omkring albuebeslag og på trange steder.
  • Produkttype: Rørbørste
  • Materiale: Polypropylen
  • Farve: Hvid
  • Håndtag Type: Rund
  • Hovedtype: Mikrofilamentfiber
  • Tip Type: Flad
  • Længde: 46 cm (18 tommer)
  • Sterilitet: Ikke-steril
  • Autoklaverbar: Ja
  • Til brug med (anvendelse): Rengøring
Tekniske data
Produkttype Rørbørste
Børstemateriale Polypropylen
Børstehår type Middel stivhed
Farvekodet Nej
Håndtag Materiale Polypropylen
Håndtag Type Rund
Tip Type Flad
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility
Farve Hvid
Diameter (engelsk) Børstehår 0,75 tommer
Diameter (metrisk) børster 1,9 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Rengøring
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 46 cm
Materiale Polypropylen
Emballage Individuelt pakket
Mængde 1 stk.
Vægt (engelsk) 1 oz.
Vægt (metrisk) 28.35 g