Få mere at vide
Pinnacle Brush™ Rørbørste
Diameter (metrisk) børster:
3 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Centersæt nylonbørster
- Håndtag i galvaniseret stål
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rørbørste |
| Børstemateriale | Nylon |
| Håndtag Materiale | Metal |
| Diameter (metrisk) | 0.3 cm |
| Diameter (metrisk) børster | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 44 cm |
| Længde (metrisk) børste | 8 cm |
| Længde (metrisk) håndtag | 19 cm, 18 cm |
| Mængde | 10 Pk. |
| Størrelse | Børsteomkreds: 1 cm |
| Vis mere |