Få mere at vide
OHAUS™ Rørblok Artikelnummer.: 15782549
OHAUS™ Rørblok
Artikelnummer. 15782549 Shop alle Ohaus produkter
Koniske rør, 4, 50 ml Falcon, Hver
Holder:
Eppendorf Tubes
Koniske rør
Kryorør
Rør
Tubes
Antal steder:
4
8
9
24
30
Rørstørrelse:
0.5 mL
1.5 mL
15 mL
2 mL
5 mL
5 to 7 mL
50 ml Falcon
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15782549
Brand: OHAUS™ 30400136
OHAUS™ Rørblok er konstrueret af Valox 357 Plast og kan rumme en række forskellige rør.
  • Designet til sikkert at holde rør på plads
  • Ansøgninger omfatter: cellekulturer, bakterie- og gærkulturer, immunoassays, proteinundersøgelser, blotting-teknikker, farvnings- og affarvningsgeler. opløselighedsundersøgelser, ekstraktionsprocedurer, DNA, RNA, hybridiseringer, enzymreaktioner, ELISA analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Blok til 4 x 50 mL koniske rør
Til brug med (udstyr) Rysteapparat
Holder Koniske rør
Materiale Valox 357 Plast
Antal steder 4
Type Blok
Rørstørrelse 50 ml Falcon
Dimensioner (L x B) 10.20 cm x 14.50 cm
Dimensioner (L x B x H) 10.2 x 14.5 x 12.2 cm
Længde (engelsk) 4,00 tommer.
Længde (metrisk) 10.20 cm
Bredde (engelsk) 5,70 tommer.
Bredde (metrisk) 14.50 cm
Højde (engelsk) 4,80 tommer.
Højde (metrisk) 12.200 cm
Dybde (engelsk) 4,00 tommer.
Dybde (metrisk) 10.20 cm
Vis mere Vis mindre
Promo
Udløber: 2025-12-20
Equipment End of Year Sale
Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment, instruments and services. Promo code: 24121
Anvender kampagne og tilføjer...
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
OHAUS™ Rørblok >