Få mere at vide
OHAUS™ Rørblok
Artikelnummer. 15772549 Shop alle Ohaus produkter
Holder:
Eppendorf Tubes
Koniske rør
Kryorør
Rør
Tubes
Antal steder:
4
8
9
24
30
Rørstørrelse:
0.5 mL
1.5 mL
15 mL
2 mL
5 mL
5 to 7 mL
50 ml Falcon
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15772549
Brand: OHAUS™ 30400135
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Rørblok er konstrueret af Valox 357 Plast og kan rumme en række forskellige rør.
  • Designet til sikkert at holde rør på plads
  • Ansøgninger omfatter: cellekulturer, bakterie- og gærkulturer, immunoassays, proteinundersøgelser, blotting-teknikker, farvnings- og affarvningsgeler. opløselighedsundersøgelser, ekstraktionsprocedurer, DNA, RNA, hybridiseringer, enzymreaktioner, ELISA analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Blok til 9 x 15 mL koniske rør
Til brug med (udstyr) Rysteapparat
Holder Koniske rør
Materiale Valox 357 Plast
Antal steder 8
Type Blok
Rørstørrelse 15 mL
Dimensioner (L x B) 10.67 cm x 14.70 cm
Dimensioner (L x B x H) 10.67 x 14.7 x 12.7 cm
Længde (engelsk) 4,20 tommer.
Længde (metrisk) 10.67 cm
Bredde (engelsk) 5,80 tommer.
Bredde (metrisk) 14.70 cm
Højde (engelsk) 5,00 tommer
Højde (metrisk) 12.700 cm
Dybde (engelsk) 4,20 tommer.
Dybde (metrisk) 10.67 cm