Få mere at vide
OHAUS™ Rørblok
Shop alle Ohaus produkter
                                Holder:
                                Eppendorf Tubes
                                Koniske rør
                                Kryorør
                                Rør
                                Tubes
                                Antal steder:
                                4
                                8
                                9
                                24
                                30
                                Rørstørrelse:
                                0.5 mL
                                1.5 mL
                                15 mL
                                2 mL
                                5 mL
                                5 to 7 mL
                                50 ml Falcon
                                Pakningsstørrelse: 
                                Hver
                    Beskrivelse
- Designed to securely hold tubes in place
- Applications include: cell cultures, bacterial and yeast cultures, immunoassays, protein studies, blotting techniques, staining and destaining gels. solubility studies, extraction procedures, DNA, RNA, hybridizations, enzyme reactions, ELISA assays
            Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Block For 24 X 5-7 mL Tubes (12mm) | 
| Til brug med (udstyr) | Shaker | 
| Holder | Tubes | 
| Materiale | Valox 357 Plastic | 
| Antal steder | 24 | 
| Type | Block | 
| Rørstørrelse | 5 to 7 mL | 
| Dimensioner (L x B) | 10.20 cm x 14.20 cm | 
| Dimensioner (L x B x H) | 10.2 x 14.2 x 5.6 cm | 
| Længde (engelsk) | 4.00 in. | 
| Vis mere | 
                    Korrektion af produktindhold
Produkttitel
			OHAUS™ Rørblok > 
            Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion