Få mere at vide
OHAUS™ Rørblok
Artikelnummer. 15712549 Shop alle Ohaus produkter
Holder:
Eppendorf Tubes
Koniske rør
Kryorør
Rør
Tubes
Antal steder:
4
8
9
24
30
Rørstørrelse:
0.5 mL
1.5 mL
15 mL
2 mL
5 mL
5 to 7 mL
50 ml Falcon
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15712549
Brand: OHAUS™ 30400129
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Rørblok er konstrueret af Valox 357 Plast og kan rumme en række forskellige rør.
  • Designet til sikkert at holde rør på plads
  • Ansøgninger omfatter: cellekulturer, bakterie- og gærkulturer, immunoassays, proteinundersøgelser, blotting-teknikker, farvnings- og affarvningsgeler. opløselighedsundersøgelser, ekstraktionsprocedurer, DNA, RNA, hybridiseringer, enzymreaktioner, ELISA analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Blok til 30 x 0,5 ml rør
Til brug med (udstyr) Rysteapparat
Holder Rør
Materiale Valox 357 Plast
Antal steder 30
Type Blok
Rørstørrelse 0.5 mL
Dimensioner (L x B) 10.20 cm x 14.20 cm
Dimensioner (L x B x H) 10.2 x 14.2 x 4.6 cm
Længde (engelsk) 4,00 tommer.
Længde (metrisk) 10.20 cm
Bredde (engelsk) 5,60 tommer.
Bredde (metrisk) 14.20 cm
Højde (engelsk) 1,80 tommer.
Højde (metrisk) 4.600 cm
Dybde (engelsk) 4,00 tommer.
Dybde (metrisk) 10.20 cm