Få mere at vide
IKA™ Rørmøllekontrol
Artikelnummer. 13440607 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13440607 40 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 13440607 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0004180000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Verdens første patenterede rørmøllekontrol er en batchmølle med engangsslibekammer, der eliminerer muligheden for krydskontaminering og rengøringsindsatsen.
  • Gitterkammer og dæksel er lavet af gennemsigtigt materiale, så test kan observeres til enhver tid
  • Mølle kan bruges til hårde (Mohs hårdhed op til 5), tørre og sprøde materialer
  • Specielt velegnet til formaling af frø som majs og hvede
  • Møllen starter først når emhætten er lukket, fejlmeddelelse vises
  • Driv- og slibekammer sikret med en labyrintforsegling - intet støv kan slippe ud af kammeret eller trænge ind i drevet
  • Overskueligt, flersproget OLED-display
  • Timer, justerbar fra 5 sekunder til 3 minutter
  • USB interface til kontrol og dokumentation af alle parametre
  • Intervaldrift tilgængelig
  • Trinløs hastighed fra 5000 til 25000 rpm
  • Forskellige driftsformer
  • Justerbar sikkerhedshastighed og sikkerhedstid
  • Programmerbare og opbevarede testbetingelser
  • Visning af fejlkode
  • Nem betjening med berøringstastatur
  • Støjsvag drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rør Batch Mill
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Dimensioner (L x B x H) 300 x 180 W x 170 mm
Display Type OLED, flersproget
Elektriske krav 220/240/100/120 V, 50/60 Hz, 100 W
Til brug med (applikation) Slibning af hårde, tørre og sprøde materialer
Slibetid 5 sek. til 3 min.
Hårdhed 5 Mohs max.
Højde (metrisk) 170 mm
Interface USB
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Rustfrit stål
Partikelstørrelse 10 mm max.
Hastighed 5000 til 25.000 rpm
Spænding 220/240 V, 100/120 V
Watt 100 W
Vægt (metrisk) 2.7 kg
Bredde (metrisk) 180 mm
Frekvens 50/60 Hz